Cloruro de rutenio (III)

Proveedor: TCI
Peligro

R0074-1G R0074-5G
TCIAR0074-1GEA 65 EUR
TCIAR0074-1G TCIAR0074-5G
Cloruro de rutenio (III)
Cloruro de rutenio (III)
Formula: Cl₃Ru
Pto. de fusión: 500 °C
Densidad: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011208
Núm. CAS: 10049-08-8
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,08302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&vid=85051b4636d3041d6e05c0cd9014d637a015474a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Black powder to crystal
Content (Ruthenium) min. 40.0 %
Drying loss 1.0 to 5.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR