Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI

R0115-100MG R0115-1G
TCIAR0115-100MGEA 18 EUR
TCIAR0115-100MG TCIAR0115-1G
Rabeprazole sodium salt ≥98.0% (by HPLC)
Rabeprazole sodium salt
Formula: C₁₈H₂₁N₃O₃S
Pto. de fusión: 150°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02092688
Núm. CAS: 117976-90-6
Índice Merck: 14,08089
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&vid=192c1e1b33e6f4eb6955152cd2940ad5d4e3219d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR