Raltitrexed ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: N-[[5-[[(1,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-quinazolinyl)methyl]methylamino]-2-thienyl]carbonyl]-L-glutamic acid, (S)-2-(5-(Methyl((2-methyl-4-oxo-1,4-dihydroquinazolin-6-yl)methyl)amino)thiophene-2-carboxamido)pentanedioic acid, ICI-D-1694, ZD-1694

R0208-50MG R0208-250MG
TCIAR0208-50MGEA 146 EUR
TCIAR0208-50MG TCIAR0208-250MG
Raltitrexed ≥98.0% (by HPLC)
Raltitrexed
Formula: C₂₁H₂₂N₄O₆S
MW: 458.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864168
Núm. CAS: 112887-68-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,08099

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=1,MeOH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR