Isopropilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
S0014-25ML
TCIAS0014-25MLEA 38 EUR
TCIAS0014-25ML
Isopropilo salicilato ≥99.0% (por GC)
Isopropilo salicilato
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 235°C
Densidad: 1,0729 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00035703
Núm. CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8818e563653aeed20a55126f9c046e1482d7b3dc&vid=8818e563653aeed20a55126f9c046e1482d7b3dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %