Stachydrine hydrochloride
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Stachydrine HCl, (S)-2-Carboxy-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium chloride
S0358-10MG
TCIAS0358-10MGEA 105 EUR
TCIAS0358-10MG
Stachydrine hydrochloride
Stachydrine hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 179,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00060174
Núm. CAS: 4136-37-2
EINECS: 223-957-8
Índice Merck: 14,08771
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -26.0 to -28.0deg (C=2, H2O)
Elemental analysis (Nitrogen) 7.20 to 7.90 %