Cianotrihidroborato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis) reducing agent

Proveedor: TCI
Peligro

S0396-25G S0396-250G S0396-5G
TCIAS0396-25GEA 125 EUR
TCIAS0396-25G TCIAS0396-250G TCIAS0396-5G
Cianotrihidroborato de sodio ≥95.0% (by titrimetric analysis) reducing agent
Cianotrihidroborato de sodio
Formula: CH₃BNNa
Pto. de fusión: 241…243 °C
Densidad: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003516
Núm. CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
UN: 3134
ADR: 4.3,II
Índice Merck: 14,08606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706ed4b30201b209b630cc5900dc820e8fa6df34&vid=87c7bb161cd80c16bb8b7df85f3ffee472087203&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR