SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (por GC) cross-linking reagent

Proveedor: TCI
Atención

S0431-1G S0431-5G
TCIAS0431-1GEA 230 EUR
TCIAS0431-1G TCIAS0431-5G
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate) ≥94.0% (por GC) cross-linking reagent
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Formula: C₈H₉NO₅S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036891
Núm. CAS: 76931-93-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 95.0 to 101.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR