Sodio borohidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 45 EUR
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Sodio borohidruro ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodio borohidruro
Formula: NaBH₄
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003518
Núm. CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR