Sodio hidróxido 1 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
S0542-500ML
TCIAS0542-500MLEA 16 EUR
TCIAS0542-500ML
Sodio hidróxido 1 mol/L in water
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Densidad: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ad9f0ae6cb70e42c09b93adaaa46630b4a7937a&vid=4b450a38107228918d6acd997335f0c6a10aa65c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.95 to 1.05 mol/L