N-Succinimidyl tetradecanoate 95,0 HPLC, N

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate, N-Succinimidyl Myristate, Tetradecanoic acid N-Succinimidyl ester, NHS-Myristate, Myristic acid N-Succinimidyl ester

S0997-1G S0997-5G
TCIAS0997-1GEA 99 EUR
TCIAS0997-1G TCIAS0997-5G
N-Succinimidyl tetradecanoate 95,0 HPLC, N
N-Succinimidyl tetradecanoate
Formula: C₁₈H₃₁NO₄
MW: 325.45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00522592
Núm. CAS: 69888-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&vid=82ad1e5cc2b9c04065067c75789894612dce4e54&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR