Tetrabutilamonio hidróxido 10% water

Proveedor: TCI
Peligro

T0216-25G
TCIAT0216-25GEA 29 EUR
TCIAT0216-25G
Tetrabutilamonio hidróxido 10% water
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.968
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd1c237417acb55b9772f6153d219917e1f6a63a&vid=152caef9e11514e15b362ed46d0cb6808e5b495c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Bromide max. 0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR