2,2,4-Trimetilpentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0481-25ML T0481-500ML
TCIAT0481-25MLEA 16 EUR
TCIAT0481-25ML TCIAT0481-500ML
2,2,4-Trimetilpentano ≥99.0% (por GC)
2,2,4-Trimetilpentano
Formula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de fusión: –107 °C
Densidad: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008943
Núm. CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63ca50e132135ddafc11e06ca7ddd7b94f9cd90f&vid=c2527c68f68c98165f8ddb529daca68bcc71f3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %