2,2,2-Tricloroetanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2,2,2-Trichloroethan-1-ol

T0622-25G T0622-500G T0622-100G
TCIAT0622-25GEA 22 EUR
TCIAT0622-25G TCIAT0622-500G TCIAT0622-100G
2,2,2-Tricloroetanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2,2,2-Tricloroetanol
Formula: C₂H₃Cl₃O
MW: 149.4 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004677
Núm. CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 1760
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,09638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c471b7dd8799d4686d80944ba0fc9f6e47555331&vid=e560074141569b4b4c6cfeb0abf5a87537349a2a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR