Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol, clorhidrato, Trometamol clorhidrato, Tris(hidroximetil)aminometano clorhidrato, TRIS HCl, THAM HCl

T0740-25G T0740-500G
TCIAT0740-25GEA 17 EUR
TCIAT0740-25G TCIAT0740-500G
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Tris-(hidroximetil) aminometano clorhidrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012590
Núm. CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Índice Merck: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99d33b421f63da933d31a6e189ea94aa4a9ac736&vid=99d33b421f63da933d31a6e189ea94aa4a9ac736&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR