D(+)-Trehalosa, anhidro ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

T0832-25G T0832-5G
TCIAT0832-25GEA 70 EUR
TCIAT0832-25G TCIAT0832-5G
D(+)-Trehalosa, anhidro ≥98.0% (por GC)
D(+)-Trehalosa
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 203 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006628
Núm. CAS: 99-20-7
EINECS: 202-739-6
Índice Merck: 14,09580
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e8e3fba0b7fc3f525a61d47d1037079b58d962e&vid=1d24dfe14c3ec03aee86e38b3b406d9a1dbe81ed&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +194.0 to +200.0 deg (C=7, H2O)
Solubility in Water almost transparency

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR