Mercaptoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T0903-25ML T0903-500ML
TCIAT0903-25MLEA 19 EUR
TCIAT0903-25ML TCIAT0903-500ML
Mercaptoacetato de butilo ≥98.0% (por GC)
Mercaptoacetato de butilo
Formula: C₆H₁₂O₂S
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de inflamación: 66°C
Número MDL: MFCD00022087
Núm. CAS: 10047-28-6
EINECS: 233-156-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&vid=2795db80c7dbe6e1d9045188880865fcb0e8f616&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR