Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
T1104-25G
TCIAT1104-25GEA 65 EUR
TCIAT1104-25G
Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,4,5-trimetoxicinámico
Formula: C₁₂H₁₄O₅
MW: 238,24 g/mol
Pto. Ebullición: 367 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 127 °C
Número MDL: MFCD00004388
Núm. CAS: 90-50-6
EINECS: 201-999-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c96934c3d8758a6516993fd20bad8cf31e52763a&vid=c96934c3d8758a6516993fd20bad8cf31e52763a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C