Tetrabutylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III)complex ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1272-100MG
TCIAT1272-100MGEA 40 EUR
TCIAT1272-100MG
Tetrabutylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III)complex ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium bis(1,3-dithiole-2-thione-4,5-dithiolato)nickel(III)complex
Formula: C₂₂H₃₆NNiS₁₀
MW: 693,83 g/mol
Número MDL: MFCD00059124
Núm. CAS: 68401-88-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %