Trichloromethiazide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazine-7-sulphonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-dichloromethyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
T1318-10G
TCIAT1318-10GEA 118 EUR
TCIAT1318-10G
Trichloromethiazide ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Trichloromethiazide
Formula: C₈H₈Cl₃N₃O₄S₂
MW: 380,64 g/mol
Número MDL: MFCD00057315
Núm. CAS: 133-67-5
EINECS: 205-118-8
Índice Merck: 14,09624
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Acetone almost transparency