4-(Trifluorometoxi)fenol ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

T1341-25G T1341-5G
TCIAT1341-25GEA 257 EUR
TCIAT1341-25G TCIAT1341-5G
4-(Trifluorometoxi)fenol ≥95.0% (por GC)
4-(Trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₅F₃O₂
Pto. Ebullición: 95°C
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040988
Núm. CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&vid=a80e6ebfd98dfa52774cbfe44a41c1db72802042&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR