Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: BnO-PEG4-OH, Tetraethylene Glycol Monobenzyl Ether, 2-[2-[2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol

T1997-5G T1997-25G
TCIAT1997-5GEA 115 EUR
TCIAT1997-5G TCIAT1997-25G
Tetraethylene glycol monobenzyl ether ≥95.0% (por GC)
Tetraethylene glycol monobenzyl ether
Formula: C₁₅H₂₄O₅
MW: 284.35 g/mol
Número MDL: MFCD06797175
Núm. CAS: 86259-87-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR