Tioacetato de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

T2030-25G T2030-250G
TCIAT2030-25GEA 31 EUR
TCIAT2030-25G TCIAT2030-250G
Tioacetato de potasio ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tioacetato de potasio
Formula: C₂H₃KOS
Número MDL: MFCD00083065
Núm. CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&vid=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR