2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T2089-1G T2089-5G T2089-25G
TCIAT2089-1GEA 36 EUR
TCIAT2089-1G TCIAT2089-5G TCIAT2089-25G
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por GC)
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₀H₁₃F₃O₃SSi
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00799598
Núm. CAS: 88284-48-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f85b237c6e4563f9560bb1dfc06d44b293f9b099&vid=f85b237c6e4563f9560bb1dfc06d44b293f9b099&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR