1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI

T2644-1G T2644-5G
TCIAT2644-1GEA 25 EUR
TCIAT2644-1G TCIAT2644-5G
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene
Formula: C₂₄H₁₅Br₃
Pto. de fusión: 263°C
Número MDL: MFCD00362911
Núm. CAS: 7511-49-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR