3-(Trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

T2765-1G T2765-5G
TCIAT2765-1GEA 24 EUR
TCIAT2765-1G TCIAT2765-5G
3-(Trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometil)pirazol
Formula: C₄H₃F₃N₂
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00115018
Núm. CAS: 20154-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&vid=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR