Dióxido de teluro 98,0 W_assay
Proveedor: TCI
Atención
T3254-25G
TCIAT3254-25GEA 39 EUR
TCIAT3254-25G
Dióxido de teluro 98,0 W_assay
Dióxido de teluro
Formula: O₂Te
MW: 159.6 g/mol
Pto. Ebullición: 1245
Pto. de fusión: 733°C
Número MDL: MFCD00011263
Núm. CAS: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Índice Merck: 14,09123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c2af3227a0cbbf840bf4536d0233c9b21e91044&vid=1c2af3227a0cbbf840bf4536d0233c9b21e91044&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98 %