1-Undeceno ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
U0025-25ML
TCIAU0025-25MLEA 39 EUR
TCIAU0025-25ML
1-Undeceno ≥93.0% (por GC)
1-Undeceno
Formula: C₁₁H₂₂
MW: 154.3 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C
Pto. de fusión: -48.9
Pto. de inflamación: 63°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008956
Núm. CAS: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a68b035c00a64ee3105aa89e31dfac3fdbf1665&vid=5a68b035c00a64ee3105aa89e31dfac3fdbf1665&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Specific gravity (20/20) 0.7510 to 0.7610
Refractive index n20/D 1.4240 to 1.4290