Bromuro de hidrógeno 5 - 10% in methanol for esterification

Proveedor: TCI
Peligro

X0043-25ML X0043-500ML
TCIAX0043-25MLEA 31 EUR
TCIAX0043-25ML TCIAX0043-500ML
Bromuro de hidrógeno 5 - 10% in methanol for esterification
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,04778

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 5.0 to 10.0 w/w%

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR