Goma Xanthana

Proveedor: TCI

X0048-25G X0048-500G X0048-100G
TCIAX0048-25GEA 16 EUR
TCIAX0048-25G TCIAX0048-500G TCIAX0048-100G
Goma Xanthana
Goma Xanthana
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131256
Núm. CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Índice Merck: 14,10057

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Viscosity 1,450 to 2,000 mPa-s (1 %, H2O, 20 deg-C) (add 1%KCl, calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR