Potasio sulfato, tablets
Proveedor: THOMPSON & CAPPER
AB40
THOMAB40EA 0 EUR
THOMAB40
Potasio sulfato, tablets
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1698
Pto. de fusión: 1069
Densidad: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Índice Merck: 13,07759