Gafas, uvex ultravision
Proveedor: UVEX
9301.105 9301.317 9301.714 9301.906 9301.716 9301.318 9301.555 9301.626 9301.116
UVEX9301.105EA 35.2 EUR
UVEX9301.105 111-8049 111-8051 UVEX9301.906 UVEX9301.716 UVEX9301.318 UVEX9301.555 111-1713 UVEX9301.116
Gafas, uvex ultravision
Gafas /Googles
Gafas grandes con pantalla panorámica que garantizan una buena visión periférica de 180° sin restricción. Se pueden ajustar sobre la mayoría de las gafas graduadas.
  • Ventilación indirecta integrada que permite el movimiento del aire
  • Parte superior esmerilada para reducir el deslumbramiento
  • Puente nasal especialmente diseñado, funciona bien con respirador
  • Banda para la cabeza ancha, de alta calidad y fácilmente ajustable
  • Pantalla facial liviana adicional con ventilación integrada para sujetar a las gafas
  • Se adapta sobre filtros de respiración, cascos de