Gafas, ultravision wide-vision gas-tight
Proveedor: UVEX
9301.613
UVEX9301.613EA 27.2 EUR
UVEX9301.613
Gafas, ultravision wide-vision gas-tight
Gafas /Googles
Gafas clásicas y ergonómicas de visión amplia con visibilidad lateral sin restricciones.
  • Revestimiento antiniebla en el interior, extremadamente resistente a los arañazos y a los productos químicos en el exterior
  • Versión estanca al gas sin sistema de ventilación
  • Cuerpo de la gafa de gran tamaño, también se puede llevar cómodamente como gafas de protección
  • Montura amarilla
  • Lente de PC transparente
La uvex ultravision tiene un diseño cómodo y ergonómico y ofrece una visibilidad lateral sin restricciones. Esta gafa de visión amplia y flexible también esMore Product Information