Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 072
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
072-250-2
VERN072-250-2EA 117 EUR
VERN072-250-2
Tubo biofarmacéutico C-Flex®, Formulación 072
Tuberías Tubo de transferencia
Elastómero termoplástico, opaco.
  • Fabricado bajo estrictas directrices GMP
  • No pirogénico, no citotóxico, no hemolítico
  • Químicamente resistente a los ácidos y álcalis concentrados.
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Baja adherencia plaquetaria
  • Baja unión a proteínas
  • Diámetro interior ultra liso
  • Lote trazable
C-Flex® es un elastómero termoplástico patentado único, diseñado específicamente para satisfacer las demandas críticas de las industrias farmacéutica, de investigación, biofarmacéutica y de diagnóstico. El tubo biofarmacéutico C-Flex®More Product Information