Tapones cónicos, Versilic®
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
263070
VERN263070EA 33.2 EUR
VERN263070
Tapones cónicos, Versilic®
Tapones Tapones de Silicona
Estos tapones de silicona no son tóxicos.
  • Biológicamente neutro, buena resistencia química
  • Resiste temperatturas de –60 a +200 °C (hasta +220 °C por cortos períodos de tiempo)
  • Resistente al deterioro, ozono y esterilizaciones repetidas
Adecuado para los alimentos según FDA y BgVV.
DIN 12781
Certificaciones: DIN 12781