Tubo de bomba, Tygon® E-1000
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
ADK00003 ADK00007 ADK00012 ADK00017 ADK00019 ADK00022 ADK00027 ADK00029 ADK00036 ADK00038
VERNADK00003EA 129 EUR
VERNADK00003 VERNADK00007 VERNADK00012 VERNADK00017 VERNADK00019 VERNADK00022 VERNADK00027 VERNADK00029 VERNADK00036 VERNADK00038
Tubo de bomba, Tygon® E-1000
Tuberías Tubo de transferencia
Tygon®, translúcido.
  • Suave y flexible
  • Resistente a bajas temperaturas para aplicaciones criogénicas de bajo nivel
  • Se mantiene flexible a temperaturas tan bajas como -55 °C
  • Resistente a los productos químicos corrosivos para aplicaciones de laboratorio
  • Durómetro bajo para uso en aplicaciones de bombas de baja rotación.
El tubo Tygon® E-1000 es una solución excelente para aplicaciones que requieren configuraciones de laboratorio complicadas con curvas de radio agudas y cambios direccionales múltiples. Este tubo resiste la torsión y el colapso, que sonMore Product Information