Tubos, Tygon® 2375
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AJK00002 AJK00004 AJK00003 AJK00007 AJK00009 AJK00012 AJK00017 AJK00022 AJK00027-S AJK00029 AJK00038 AJK00046-S AJK00053 AJK42064
VERNAJK00002EA 130 EUR
VERNAJK00002 VERNAJK00004 VERNAJK00003 VERNAJK00007 VERNAJK00009 VERNAJK00012 VERNAJK00017 VERNAJK00022 VERNAJK00027-S VERNAJK00029 VERNAJK00038 VERNAJK00046-S VERNAJK00053 VERNAJK42064
Tubos, Tygon® 2375
Tuberías Tubo de transferencia
El tubo TYGON® 2375 proporciona una resistencia química extraordinaria en un tubo transparente.
  • Presión mejorada en un 30-50% sobre su predecesora 2075
  • No DEHP para alta pureza
  • Sin plastificante para bajos extraíbles
  • Tubo transparente para una observación más fácil.
  • Superficie interior más lisa
  • Baja sorción para minimizar la contaminación cruzada Cumple con la industria:
  • FDA, EU Food, Contact 2002/72 / EC, NSF 51 normas alimentarias, REACH
Los tubos TYGON® 2375 ultra resistentes a los químicos realmente expanden el uso de tubos transparentesMore Product Information