EDTA sal disódica 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
Proveedor: VWR Collection
Sinónimos: Idranal III, Ácido etilendiaminotetraacético sal disódica, Ácido edético sal disódica, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodio
VWRS28662.5000EA 0 EUR
VWRS28662.5000
EDTA sal disódica 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
EDTA sal disódica
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 12,03556
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed