Ácido sulfúrico 0.9 mol/l (1.8 N) aqueous solution

Proveedor: VWR Collection
Atención

VWRS5328.9010EA 0 EUR
VWRS5328.9010
Ácido sulfúrico 0.9 mol/l (1.8 N) aqueous solution
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR