Aparato de cultivo de rodillos, Wheaton® R2P™ 2.0
Proveedor: DWK Life Sciences
WRBPF8110-C WRBPF5110-C WRBPF5111-C WRBPF8111-C WRBMR5070-C WRBMR5031-C WRBMR5010-B WRBMR5030-J WRTPF5110-B WRTPF8110-F WRTPF8110-D WRTPF8110-C WRTPF8110-B WRTPF8110-A WRTPF5110-J WRTPF5110-F WRBPF5110-B WRBMR5030-F WRBMR5010-A WRBPF5110-A WRBMR5090-J WRBMR5090-F WRBMR5090-D WRBMR5090-C WRBMR5090-B WRBMR5090-A WRBPF5110-D WRBPF5110-F WRBMR5030-D WRBMR5030-C WRBMR5030-B WRBMR5030-A WRBMR5010-J WRBMR5010-F WRBMR5010-D WRBMR5010-C WRTPF5110-C WRTPF8110-J WRTPF5110-A WRBPR5030-J WRBPR5030-F WRBPR5030-D WRBPR5030-C WRBPR5030-B WRBPR5030-A WRBPF5110-J WRTPF5110-D WSBMR5040-C WSBMR5040-D WSBMR5020-D WSTPF8110-C WSTPF8111-C WSBPF5110-C WRBMR5091-C WSTPF5111-C WSBMR5010-C WSBMR5090-C WRBPR5050-C WSBMR5011-D WSBMR5010-D WRBMR5071-C WRTMR5071-C
WHEAWRBPF8110-CEA 41560 EUR
WHEAWRBPF8110-C 392-0349 WHEAWRBPF5111-C WHEAWRBPF8111-C 392-0454 WHEAWRBMR5031-C WHEAWRBMR5010-B WHEAWRBMR5030-J WHEAWRTPF5110-B WHEAWRTPF8110-F 392-0356 392-0355 WHEAWRTPF8110-B WHEAWRTPF8110-A WHEAWRTPF5110-J WHEAWRTPF5110-F WHEAWRBPF5110-B WHEAWRBMR5030-F WHEAWRBMR5010-A WHEAWRBPF5110-A WHEAWRBMR5090-J WHEAWRBMR5090-F 392-0456 392-0455 WHEAWRBMR5090-B WHEAWRBMR5090-A 392-0350 WHEAWRBPF5110-F 392-0453 392-0452 WHEAWRBMR5030-B WHEAWRBMR5030-A WHEAWRBMR5010-J WHEAWRBMR5010-F WHEAWRBMR5010-D WHEAWRBMR5010-C 392-0353 WHEAWRTPF8110-J WHEAWRTPF5110-A WHEAWRBPR5030-J WHEAWRBPR5030-F 392-0352 392-0351 WHEAWRBPR5030-B WHEAWRBPR5030-A WHEAWRBPF5110-J 392-0354 WHEAWSBMR5040-C WHEAWSBMR5040-D WHEAWSBMR5020-D WHEAWSTPF8110-C WHEAWSTPF8111-C WHEAWSBPF5110-C WHEAWRBMR5091-C WHEAWSTPF5111-C WHEAWSBMR5010-C 392-0458 WHEAWRBPR5050-C WHEAWSBMR5011-D WHEAWSBMR5010-D WHEAWRBMR5071-C WHEAWRTMR5071-C
Aparato de cultivo de rodillos, Wheaton® R2P™ 2.0
Aparatos de rodillo para botellas
El aparato de cultivo de rodillos Wheaton® R2P™ 2.0 está diseñado para permitir el desarrollo y crecimiento de células cultivadas desde la investigación hasta las cantidades de producción sin necesidad de cambiar el equipo y revalidar los protocolos. El sistema R2P™ 2.0 utiliza la medición computarizada de la velocidad real de la botella y permite la conexión en red de hasta 255 unidades. Las aplicaciones incluyen: virus para vacunas o estudios relacionados; proteínas, enzimas; anticuerpos; ensayos de células vivas.
  • Interfaz de pantalla táctil robusta que es fácil de ver desde la