Manguitos protectores, Secutex® pro, PP/PE
Proveedor: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
30241-90
ZVGA30241-90EA 196 EUR
ZVGA30241-90
Manguitos protectores, Secutex® pro, PP/PE
Prendas desechables
Estos manguitos protectores laminados protegen frente a sustancias tóxicas y agresivas y polvo de consistencia fina. Se ajusta con dos puños elásticos.
  • Sin pelusa, resistentes a la abrasión, desgaste y agua
  • Permeable al vapor de agua, lo que garantiza la transpirabilidad
  • Antiestáticos