Botellas de vidrio de laboratorio, ámbar, con protección de plástico de seguridad, cuello estrecho, rosca GL, protección UV, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
218065435
SCOT218065435EA 901 EUR
SCOT218065435
Botellas de vidrio de laboratorio, ámbar, con protección de plástico de seguridad, cuello estrecho, rosca GL, protección UV, DURAN®
Frascos Botellas de vidrio
DURAN®, vidrio de borosilicato 3.3, protección, ámbar, sin tapón de rosca y anillo de vertido.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
  • La aplicación puramente externa del color garantiza propiedades inalteradas de DURAN® en el interior.
  • Vidrio tipo I según USP, EP y JP
  • El vidrio ámbar cumple con USP 671 y Eur. Ph. 3.2.1. para protección contra la luz ultravioleta
Redondas, con graduación y rosca DIN. El revestimientoMore Product Information