Botellas, cuello ancho, doble pared, con rosca GLS 80®, DURAN®.
Proveedor: DWK Life Sciences
242565456 242564451
215-4157EA 670 EUR
215-4157 215-4156
Botellas, cuello ancho, doble pared, con rosca GLS 80®, DURAN®.
Frascos Botellas de vidrio
Las botellas de vidrio de borosilicato DURAN® 3.3 de doble pared y de boca ancha GLS 80® incorporan una cubierta integral que aísla el contenido del entorno externo. Los líquidos calentados o enfriados pueden circular a través de la camisa para controlar la temperatura dentro de la botella con tapa de rosca. Los frascos de doble pared ofrecen una alternativa sellable y más flexible a los vasos de precipitados con tapa abierta.
  • Quimiostato o biorreactor con camisa simple y de bajo costo para cultivo celular
  • Recipiente para reacciones de temperatura