Microplacas de cribado de alto rendimiento (HTS) de 384 pocillos para el cultivo celular, BRANDplates®
Proveedor: Brand
781980 781981 781982 781986 781987 781988 781989
735-2105EA 511 EUR
735-2105 735-2106 735-2107 735-2111 735-2112 735-0372 735-0373
Microplacas de cribado de alto rendimiento (HTS) de 384 pocillos para el cultivo celular, BRANDplates®
Microplacas Placas de cultivo celular
PS, sólido o con base transparente. Estas placas de fondo plano están disponibles en diferentes colores y con formatos de base estándar o transparente.
cellGrade™: La superficie estándar para el cultivo de líneas celulares con adherencia. Los grupos químicos de la superficie de la placa se unen a los compuestos del suero, lo que estimula el crecimiento de las células inmovilizadas.
cellGrade™ plus: Esta superficie tiene una estructura similar a la de las proteínas. El cultivo celular en un medio con suero reducido es posible. La superficie cellGrade™ plus es adecuada para el cultivo deMore Product Information