Cinta con película para temperatura extrema de sala limpia 825
Proveedor: MICRONOVA
825-14AM 825-12AM 825-1AM 825-3AM_U 825-34AM 825-38AM_U 825-15AM_U
817-0055EA 30.2 EUR
817-0055 817-0054 817-0057 819-0072 819-0070 819-0071 819-0067
Cinta con película para temperatura extrema de sala limpia 825
Cintas
Estas cintas para salas blancas para temperaturas extremas están hechas de una película de poliamida con adhesivo de silicona.
  • Aislamiento eléctrico con resistencia las llamas
  • Resistencia de soldadura para placas de circuitos
  • Sellado y laminación térmicos
  • Almacenamiento en frío
  • Liofilización y secado por congelación
Película de poliamida con adhesivo de silicona sensible a la presión. Las propiedades de resistencia térmica extrema (de −73 a 260 °C) que ofrece esta cinta permiten su utilización en aplicaciones con temperaturas tanto muy altas comoMore Product Information