Contador de células automatizado, ADAM-MC2
Proveedor: NANOENTEK
ADAM-MC2-EU
734-3337EA 16650 EUR
734-3337
Contador de células automatizado, ADAM-MC2
Contadores de células Contadores celulares electrónicos
ADAM-MC2 es un contador de células de fluorescencia automatizado que realiza mediciones de conteo y viabilidad celular con la máxima precisión capaz de reemplazar flujos de trabajo complejos de citometría de flujo. Combinado con el microfluídico desechable Accuchip, la operación es extremadamente simple y rentable. Utilizando el método de tinción del núcleo PI (yoduro de propidio), la óptica LED más avanzada y la tecnología de detección CMOS, ADAM-MC2 es la solución perfecta cuando se trabaja con células agregadas, de forma irregular o desafiantes como células CAR-T, células CAR-NK o célulasMore Product Information