Glass beakers, low form, Super Duty, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
211074104 211074807 211075409 211076302 211077307 211072909 211073605
214-0205EA 17.3 EUR
214-0205 214-0206 214-0207 214-0208 214-0209 214-0199 214-0204
Glass beakers, low form, Super Duty, DURAN®
Vasos de precipitados
DURAN®, vidrio borosilicato 3.3, transparente, con pico.
  • Mayor estabilidad mecánica en comparación con los vasos de vidrio estándar gracias al borde reforzado y resistente
  • Distribución uniforme del espesor de la pared
  • Muy buena resistencia química, buena resistencia térmica
Con graduación y área de etiquetado fácilmente legibles. Se recomienda calentar los vasos de vidrio Super Duty de forma lenta y uniforme para evitar tensiones térmicas en el vidrio. Para trabajos a temperaturas muy altas o con cambios rápidos de temperatura, se deben utilizar vasosMore Product Information