Monos, Proshield® 8 Proper, modelo CCF5
Proveedor: DuPont
CCF5SGY00/XL CCF5SGY00/XXL CCF5SGY00/L CCF5SGY00/M CCF5SGY00/S
DUPOCCF5SGY00/XLEA 1250 EUR
DUPOCCF5SGY00/XL DUPOCCF5SGY00/XXL DUPOCCF5SGY00/L DUPOCCF5SGY00/M DUPOCCF5SGY00/S
Monos, Proshield® 8 Proper, modelo CCF5
Prendas desechables
Los monos ProShield® Proper están hechos de un tejido de PE no tejido patentado DuPont (55 g/m²) que los hace increíblemente resistentes, livianos y resistentes a las rasgaduras y los pinchazos.
  • Cuello mandarín, cremallera de nylon con solapa.
  • Dos bolsillos en el muslo
  • Costuras cosidas
  • Muñeca y espalda elástica para un buen ajuste, tobillos abiertos (no elásticos)
  • Tratamiento antiestático para mayor comodidad (no según EN 1149-5)
  • Se puede reutilizar varias veces y también se puede lavar hasta siete veces
Los monos son cómodos porque el materialMore Product Information