Vasos, forma baja
Proveedor: RSG
070.100 070.500 070.250 070.005 070.003 070.002 070.001
213-1811EA 149 EUR
213-1811 RSGA070.500 RSGA070.250 RSGA070.005 RSGA070.003 RSGA070.002 RSGA070.001
Vasos, forma baja
Vasos de precipitados
Acero inoxidable 18/10, con pico.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.