Vasos de medida con asa
Proveedor: VITLAB
44291 44391 44091 44191 44491
VITL44291EA 7.9 EUR
VITL44291 VITL44391 VITL44091 VITL44191 VITL44491
Vasos de medida con asa
Vasos de precipitados
SAN, claro como el agua.
  • Resistencia a la temperatura hasta 70 °C
  • Con escala en relieve
  • Mango estable y de fácil agarre
Ideal para el uso general de laboratorio y una amplia variedad de otras aplicaciones. Con escala en relieve.