Ácido clorhídrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
1.37055.9950
1.37055.1000
1.37055.9950EA
0
EUR
1.37055.9950
1.37055.1000
Ácido clorhídrico 4 mol/l, EMPROVE® EXPERT para producción biofarmacéutica
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |